Learn More
Benzoato de metilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10161910 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10161910 500 mL 500 ML
10478600 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10161910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4460/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 93-58-3
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL 8421
Clave InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nombre IUPAC benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Punto de fusión -12°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 198°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl benzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.