Learn More
Benzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469573 250 g 250 g
11459573 1000 g 1000 g
11479573 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12404.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Methyl benzoate is used in perfumery. It also finds use as a solvent. It acts as an intermediate and odor agents. Further, it is used to attract insects such as orchid bees. It is also used for cellulose esters, cellulose ethers, synthetic resin and rubber solvent and polyester fibers to assist in the preparation of flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzoato de metilo se utiliza en perfumería. También se usa como disolvente. Actúa como agente intermedio y de olores. Además, se utiliza para atraer insectos como las abejas de orquídeas. También se usa para ésteres de celulosa, éteres de celulosa, resina sintética y disolvente para caucho y fibras de poliéster para ayudar en la preparación de sabor.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-58-3
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00008421
Clave InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nombre IUPAC benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Benzoate
Punto de fusión °C to 12°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.517
Cantidad 250 g
Beilstein 1072099
Índice Merck 14,6024
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate