Learn More
Benzoato de metilo-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 68661-19-8 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic-d5 acid, methyl ester (7 CI, 9 CI, ACI), Methyl benzoate-d5 (ACI), Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-d5, Benzoic-d5 acid methyl ester, Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-D5, Methyl benzoate-d5 (phenyl-d5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 141.1787 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0838 g/mol |
| Mostrar más |