Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444824 25 g 25 g
11424824 1 g 1 g
11434824 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444824 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13769.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22913-24-2
Fórmula molecular C10H8O2S
Peso molecular (g/mol) 192.23
Número MDL MFCD00067791
Clave InChI KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, methyl ester, methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, maybridge1_001812, methyl thianaphthene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2800344
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 69°C to 70°C
Cantidad 25 g
Beilstein 142166
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 98%