Learn More
Benzilato de metilo, TRC
Código de producto. 30466555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466555 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30466555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2897501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Benzilate
CAS 76-89-1
Fórmula molecular C15 H14 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzilic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Methyl Diphenylglycolate, Methyl Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Phenylmandelate, NSC 57672, NSC 624
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17H,1H3
SMILES COC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-2,2-difenil-acetato
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943