Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Benzethonium chloride |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | methylbenzethonium chloride, methyl benzethonium chloride, unii-nn7590iuqx, nn7590iuqx, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium chloride, quat20, quat 20, prestwick_9, metilbenzetonio cloruro, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium;chloride |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.1 |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl Benzethonium Chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: methylbenzethonium chloride