Learn More
metilbencenosulfonato, Mikromol™
Descripción
metilbencenosulfonato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Benzenesulphonate |
| CAS | 80-18-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl Benzenesulphonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl Benzenesulphonate, Atracurium Besilate Imp. J (EP), Atracurium Imp. J (EP), Atracurium Besilate Impurity J, Atracurium Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencenosulfonato de metilo |
| Mostrar más |