Learn More
Metilo Bencenosulfonato, TRC
Código de producto. 30010743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010743 100 mg 100 miligramos
30006948 1 g 1 g
30003487 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288890100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-18-2
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.2
Sinónimo Methyl Benzenesulphonate, Benzenesulfonic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 20ND3-5, Methyl benzenesulfonate, NSC 3214
Nombre IUPAC bencenosulfonato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Benzenesulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0194
Porcentaje de pureza >95%