Learn More
Bencenosulfonato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095680 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10732004 25 g Frasco de vidrio 25 g
11924571 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10095680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-18-2
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00014737
Clave InChI CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
Nombre IUPAC bencenosulfonato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzenesulfonate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -4.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5140 to 1.5160
Cantidad 100 g
Beilstein 07,645
Gravedad específica 1.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl benzenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.