Learn More
Bencenosulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400338 25 g 25 g
11410338 100 g 100 g
11420338 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24515.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Methyl benzenesulfonate is a sulfonate ester which acts as a potential genotoxic impurity in drug substances. Further, it exerts genotoxic effects in bacterial and mammalian cell systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencenosulfonato de metilo es un éster de sulfonato que actúa como una potencial impureza genotóxica en sustancias farmacéuticas. Además, ejerce efectos genotóxicos en sistemas celulares bacterianos y de mamíferos.
Solubilidad
Miscible en cloroformo, metanol, etanol y éter. Inmiscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-18-2
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00014737
Clave InChI CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
Nombre IUPAC bencenosulfonato de metilo
SMILES COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzenesulfonate
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.269
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 908448
Información de solubilidad Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%