Learn More
Metilbencenosulfinato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Benzenesulfinate |
| CAS | 670-98-4 |
| Fórmula molecular | C7H8O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl Phenylsulfinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | O=S(OC)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | benzenosulfinato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.02 |