Learn More
Metil bencenosulfinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11935761 25 mL 25 ml
11925761 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 670-98-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-98-4
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.2
Clave InChI PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
PubChem CID 2759784
Nombre IUPAC benzenosulfinato de metilo
SMILES COS(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzenesulfinate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1940g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C (16.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.194
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl benzenesulfinate, 98%