Learn More
Behenato de metilo, 99 %, patrón de análisis para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15592283 1 g 1 g
15590163 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05€
    55.10€ / 1 g
    Ahorro 3.95€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 929-77-1 | C23H46O2 | 354.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-77-1
Fórmula molecular C23H46O2
Peso molecular (g/mol) 354.62
Número MDL MFCD00009347
Clave InChI QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
PubChem CID 13584
Nombre IUPAC docosanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl behenate
Punto de fusión 54.0°C to 56.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)20CO2CH3
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,1022
Información de solubilidad (5% in Hexane) Clear colorless solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.61
Porcentaje de pureza 99%