Learn More
B-resorcilato de metilo, TRC
Código de producto. 30471937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471937 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30471937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33285050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-Resorcylate
CAS 2150-47-2
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1O
Nombre IUPAC metil 2,4-dihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423