Learn More
Metil bD-arabinopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 5328-63-2 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl β-D-arabinopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2-metoxitetrahidropiran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0685 |