Learn More
Metil Aziridina-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30474717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474717 50 mg 50 miligramos
30475767 100 mg 100 miligramos
30475871 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22248550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5950-34-5
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.1
Sinónimo 2-Carbomethoxyaziridine
Nombre IUPAC Metil aziridina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Aziridine-2-carboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c1-7-4(6)3-2-5-3/h3,5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0477