Learn More
Clorhidrato azetidina-3-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453456 500 mg 500 miligramos
15443456 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57489.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100202-39-9 | C5H10ClNO2 | 151.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100202-39-9
Fórmula molecular C5H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD01861758
Clave InChI UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka
PubChem CID 21100040
Nombre IUPAC azetidina-3-carboxilato de metilo ;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)C1CNC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Punto de ebullición 187°C to 192°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.59
Porcentaje de pureza 95%