Learn More
Sal disódica del ácido metil arsónico (~40 %, contiene sulfato de sodio), TRC
Código de producto. 30479067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30479067 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30479067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288285500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Methylarsonate
CAS 144-21-8
Fórmula molecular C H3 As O3 . 2 Na
Cantidad 500 mg
Sinónimo Arsonic acid, methyl-, disodium salt (9CI), Methanearsonic acid, disodium salt (8CI), Ansar 184, Ansar 8100, Arifen, Arrhenal, Arsenil, Arsinyl, Arsynal, Cacodyl New, Cralo-E-rad, DMA, DMA 100, DSMA, Diarsen, Disodium methanearsonate, Disodium methylarsenate(2-), Disodium methylarsonate, Disomear, Methar, Metharsan, Metharsinat, Neo-Asycodile, Sodar, Somar, Stenosine, Tonarsan, Tonarsin, Methyl Arsonic Acid Disodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/CH5AsO3.2Na/c1-2(3,4)5;;/h1H3,(H2,3,4,5);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].C[As](=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC disodio;metil-dióxido-oxo-λ ^{5}-arsano
Peso molecular (g/mol) 183.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9094
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.