Learn More
Araquidato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15210846 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15210846 1 g 1 g
15289836 5 g 5 g
15299836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15210846 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452820010
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-28-1
Fórmula molecular C21H42O2
Peso molecular (g/mol) 326.57
Número MDL MFCD00009014
Clave InChI QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
Nombre IUPAC eicosanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl arachidate
Punto de fusión 45.0°C to 48.0°C
Punto de ebullición 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)18COOCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.56
Porcentaje de pureza 99%