Learn More
Antranilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 134-20-3 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Anthranilic acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)aniline, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Carbomethoxyaniline, Bird Shield, Fog Force, Grain 96-1, Methyl 2-aminobenzoate, Methyl 6-aminobenzoate, Methyl anthranilate, Methyl o-aminobenzoate, NSC 3109, ReJex-iT, RejeX-it Fog Force, Rejex-iT AP 50, Rejex-iT TP 40, Sunarome UVA, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]amine, o-(Methoxycarbonyl)aniline, o-Aminobenzoic acid methyl ester, o-Carbomethoxyaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | metil 2-aminobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |