Learn More
Antranilato de metilo, TRC
Código de producto. 30473183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473183 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30473183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265070100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Anthranilic acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)aniline, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Carbomethoxyaniline, Bird Shield, Fog Force, Grain 96-1, Methyl 2-aminobenzoate, Methyl 6-aminobenzoate, Methyl anthranilate, Methyl o-aminobenzoate, NSC 3109, ReJex-iT, RejeX-it Fog Force, Rejex-iT AP 50, Rejex-iT TP 40, Sunarome UVA, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]amine, o-(Methoxycarbonyl)aniline, o-Aminobenzoic acid methyl ester, o-Carbomethoxyaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1N
Nombre IUPAC metil 2-aminobenzoato
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633