Learn More
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784071 50 g Frasco de vidrio 50 g
10469240 250 g Frasco de vidrio 250 g
10182980 500 g Frasco de vidrio 500 g
10580034 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10784071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126320500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-20-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007710
Clave InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester
PubChem CID 8635
ChEBI CHEBI:73244
Nombre IUPAC metil 2-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl anthranilate
Nombre de nota 99%
Color Marrón amarillento
Densidad 1.1680g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Índice de refracción 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 g
Beilstein 14, 317
Índice Merck 15, 6094
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl anthranilate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.