Learn More
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Se aplica como agente aromatizante. Las empresas de alimentos utilizan MA artificial en sus dulces y chicles para darles su sabor a uva. Las compañías de bebidas lo han estado agregando al agua carbonatada y al azúcar en sus refrescos por la misma razón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl anthranilate |
| Punto de fusión | 24°C |
| Punto de ebullición | 260°C |
| Cantidad | 1000 g |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
- Methyl anthranilate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl anthranilate