Learn More
Hidroyoduro de aminometanimidotioato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095472 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10103992 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10156932 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10095472 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00619DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 4338-95-8
Fórmula molecular C2H7IN2S
Peso molecular (g/mol) 218.06
Número MDL MFCD00035598
Clave InChI LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
PubChem CID 197812
SMILES [H+].[I-].CSC(N)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC carbamimidotioato de metilo;hidroyoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.06
Porcentaje de pureza 95%