Learn More
Clorhidrato de metil amino(2-bromofenil)acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Amino(2-bromophenyl)acetate Hydrochloride |
| CAS | 1219408-44-2 |
| Fórmula molecular | C9H10BrNO2 . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-amino-2-bromo-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Methyl α-amino-2-bromobenzeneacetate hydrochloride, α-Amino-2-bromobenzeneacetic acid methyl ester hydrochloride, Methyl Amino(2-bromophenyl)acetate hydrochloride, 2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10BrNO2.ClH/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;/h2-5,8H,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C(N)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-2-(2-bromofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.9662 |