Learn More
alfa-L-Ramnopiranosida de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491137 25 g 25 g
11481137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24129.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14917-55-6 | C7H14O5 | 178.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14917-55-6
Fórmula molecular C7H14O5
Peso molecular (g/mol) 178.184
Número MDL MFCD00067654
Clave InChI OHWCAVRRXKJCRB-PAMBMQIZSA-N
Sinónimo methyl alpha-l-rhamnopyranoside, methyl-alpha-l-rhamnopyranoside, 1-o-methyl-alpha-rhamnose, methyl 6-deoxy-alpha-l-mannopyranoside, methyl a-l-rhamnopyranoside, rao, methyl rhamnopyranoside, 2r,3r,4r,5r,6s-2-methoxy-6-methyloxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4r,5r,6s-2-methoxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, methyl-a-l-rhamnopyranoside
PubChem CID 84695
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6S)-2-metoxi-6-metiloxano-3,4,5-triol
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-L-rhamnopyranoside
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%