Learn More
Sal sódica del ácido metil alfa-L-idopiranosidurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Sodium Salt |
| CAS | 134355-31-0 |
| Fórmula molecular | C7 H11 O7 . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-O-Methyl-α-L-iduronate Monosodium Salt, Methyl-α-L-iduronic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+,7+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CO[C@@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metoxioxano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 230.148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.04 |