Learn More
Metil alfa-L-arabinopiranósido, TRC
Código de producto. 30464909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464909 50 mg 50 miligramos
30474725 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28825550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3945-28-6
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo alpha-L-Arabinopyranoside Methyl Ether
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-L-Arabinopyranoside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685