Learn More
Metil-alfa-L-acosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-a-L-acosamine |
| CAS | 54623-23-3 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO3/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,6R)-4-amino-6-metoxi-2-metiloxan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1052 |