Learn More
Alfa-hidroxi-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051553 25 mg 25 miligramos
30049726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051553 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metil alfa-hidroxi-6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-acetato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
CAS 258273-49-3
Nombres de analitos o componentes Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O3/c1-11-4-7-13(8-5-11)15-16(17(21)18(22)23-3)20-10-12(2)6-9-14(20)19-15/h4-10,17,21H,1-3H3
SMILES COC(=O)C(O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 310.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1317 g/mol