Learn More
Metilo de alfa-D-xilopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477749 1 g 1 g
15487749 5 g 5 g
15497749 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66406.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-09-8 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-09-8
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.157
Número MDL MFCD00053593
Clave InChI ZBDGHWFPLXXWRD-MOJAZDJTSA-N
Sinónimo methyl alpha-d-xylopyranoside, alpha-d-xylopyranoside, methyl, methyl a-d-xylopyranoside, 2s,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-alpha-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, methyl-alpha-d-xylopyranoside, alpha methyl-d-xyloside, methyl, a-d-xylopyranoside
PubChem CID 101554
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-D-xylopyranoside
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water
Rotación óptica +154° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo