Learn More
Metilo alfa-D-Manopiranósido, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.079 |