Learn More
Metil-alfa-D-manopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474543 100 g 100 g
11464543 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11533.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.04€
    127.65€ / 100 g
    Ahorro 27.39€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Methyl a-D-mannopyranoside Is a competitor inhibitor of the binding of mannose by Escherichia coli. It is also used as a pharmaceutical raw material, health care product and intermediate. It is also been used as Animal Pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El a-D-manopiranósido de metilo es un inhibidor que compite con la unión de manosa por Escherichia coli. También se utiliza como materia prima farmacéutica, producto sanitario e intermedio. También se utiliza como producto farmacéutico para animales.
Solubilidad
Es fácilmente soluble en metanol y agua. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-04-9
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00063262
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Punto de fusión 193°C to 196°C
Cantidad 100 g
Beilstein 81566
Información de solubilidad It is easily soluble in methanol,water. Insoluble in ether.
Rotación óptica +79° (c=10 in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 99%