Learn More
Metil alfa-D-laminaribiósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl a-D-laminaribioside |
| CAS | 7115-19-7 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O11 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-12-10(20)11(7(17)5(3-15)22-12)24-13-9(19)8(18)6(16)4(2-14)23-13/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12+,13+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-metoxioxan-4-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 356.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1319 |