Learn More
Metil alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30466401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466401 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30466401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30850025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl a-D-Glucopyranoside
CAS 97-30-3
Fórmula molecular C7 H14 O6
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079