Learn More
alfa-D-glucopiranosida de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464104 500 g 500 g
11454104 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12484.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.183 g/mol
Methyl alpha-D-glucopyranoside is a biochemical used to vary echo decay times in a study that assessed the effects of cryoprotection on the structure and activity of p21ras. It is also used in a study to investigate saccharide-mediated protection of chaotropic-induced deactivation of concanavalin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alfa-D-glucopiranosida de metilo es un bioquímico que se empleó para variar los tiempos de desintegración del eco en un estudio que evaluaba los efectos de la crioprotección en la estructura y actividad de la p21ras. También se utilizó en un estudio para investigar la protección mediada por sacáridos de la desactivación inducida por caotrópicos de la concanavalina A.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-30-3
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.183
Número MDL MFCD00064086
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Sinónimo methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-D-glucopyranoside
Punto de fusión 166°C to 171°C
Densidad 1.46
Cantidad 500 g
Beilstein 81568
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6080
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in ether
Rotación óptica +159° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza ≥98%