Learn More
Metil alfa-D-glucopiranósido 2,3,4,6-tetra-O-sulfato, sal de potasio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30470806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30470806 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30470806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM311500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-D-Glucopyranoside 2,3,4,6-tetra-O-sulfate potassium salt
CAS 359437-01-7
Fórmula molecular C7 H10 O18 S4 . 4 K
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O18S4.4K/c1-20-7-6(25-29(17,18)19)5(24-28(14,15)16)4(23-27(11,12)13)3(22-7)2-21-26(8,9)10;;;;/h3-7H,2H2,1H3,(H,8,9,10)(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,4-,5+,6-,7+;;;;/m1..../s1
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].CO[C@H]1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H]1OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC tetrapotasio;[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-metoxi-3,5-disulfonatooxi-6-(sulfonatooximetil)oxan-4-il] sulfato
Peso molecular (g/mol) 666.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.7298
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.