Learn More
Metilo alfa-D-Galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30473137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473137 50 g 50 g
30469124 25 g 25 g
30479240 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30550050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3396-99-4
Fórmula molecular C7 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-alpha-D-galactopyranoside
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079