Learn More
Alfa-ciclopentilmandelato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| CAS | 19833-96-6 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, methyl ester, Mandelic acid, α-cyclopentyl-, methyl ester (8CI), Methyl (±)-cyclopentylmandelate, Methyl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Methyl cyclopentylphenylglycolate, Methyl α-cyclopentylmandelate, NSC 93811 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1256 |