Learn More
alfa-Cloroacrilato de metilo, + 98 %, estabilizado con hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771632 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Código de producto. 10771632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414160250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl α-chloroacrylate
Nombre de nota 99%
CAS 80-63-7
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1890g/mL
Punto de ebullición 52°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H5ClO2
Fórmula lineal CH2CClCOOCH3
Índice de refracción 1.4420 to 1.444
Número MDL MFCD00051368
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.189
Sinónimo methyl 2-chloroacrylate, methyl alpha-chloroacrylate, methyl-2-chloroacrylate, 2-propenoic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl-alpha-chloroacrylate, 2-chloroacrylic acid, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenoate, acrylic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenate, unii-47pg4l077j
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether
Clave InChI AWJZTPWDQYFQPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(=C)Cl
Nombre IUPAC 2-cloroprop-2-enoato de metilo
Estabilizante abt. 0.06% hydroquinone
Peso molecular (g/mol) 120.54
PubChem CID 6659
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.54
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl a-chloroacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.