Learn More
Alfa-bromofenilacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30483766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30483766 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2949405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-Bromophenylacetate
CAS 3042-81-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo alpha-Bromobenzeneacetic Acid Methyl Ester, Bromophenylacetic Acid Methyl Ester, 2-Bromo-2-phenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Bromo-2-phenylacetate, Methyl 2-Bromophenylacetate, Methyl DL-Bromophenylacetate, Methyl Bromophenylacetate, Methyl alpha-Bromo-alpha-phenylacetate, Methyl alpha-Bromobenzeneacetate, NSC 243708, alpha-Bromobenzeneacetic Acid Methyl Ester, alpha-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES COC(=O)C(Br)c1ccccc1
Nombre IUPAC metil 2-bromo-2-fenilacetato
Peso molecular (g/mol) 229.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9786