Learn More
Alfa-bromofenilacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30475437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30475437 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30475437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29494025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-Bromophenylacetate
CAS 3042-81-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Cantidad 25 g
Sinónimo alpha-Bromobenzeneacetic Acid Methyl Ester, Bromophenylacetic Acid Methyl Ester, 2-Bromo-2-phenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Bromo-2-phenylacetate, Methyl 2-Bromophenylacetate, Methyl DL-Bromophenylacetate, Methyl Bromophenylacetate, Methyl alpha-Bromo-alpha-phenylacetate, Methyl alpha-Bromobenzeneacetate, NSC 243708, alpha-Bromobenzeneacetic Acid Methyl Ester, alpha-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES COC(=O)C(Br)c1ccccc1
Nombre IUPAC metil 2-bromo-2-fenilacetato
Peso molecular (g/mol) 229.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9786