Learn More
alfa-Bromofenilacetato de metilo, 97 %
Código de producto. 11372846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372846 5 g 5 g
11382846 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09043.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3042-81-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00013535
Clave InChI NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alpha-bromophenylacetate, methyl bromophenylacetate, methyl bromo phenyl acetate, methyl .alpha.-bromophenylacetate, methyl2-bromo-2-phenylacetate, methyl .alpha.-bromobenzeneacetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, methyl ester, +/--methyl alpha-bromophenylacetate, alpha-bromophenylacetic acid methyl ester, methyl .alpha.-bromo-.alpha.-phenylacetate
PubChem CID 137806
Nombre IUPAC metil 2-bromo-2-fenilacetato
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-bromophenylacetate
Punto de ebullición 90°C to 92°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1102743
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%