Learn More
Alcohol metílico-d4 (metanol-d4), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol-d4 |
| CAS | 811-98-3 |
| Fórmula molecular | C 2H4 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methanol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | trimeuterio(deuteriooxi)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 36.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.0513 |