Learn More
Alcohol metílico-d4, CDN
Código de producto. 30315695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30315695 10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315695 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND030310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
CAS 811-98-3
Fórmula molecular C 2H4 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Methanol-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2 D
SMILES [2 H]OC([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
Peso molecular (g/mol) 36.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,0513 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 99% Pureza química