Learn More
Cloruro de metil adipoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Adipoyl Chloride |
| CAS | 35444-44-1 |
| Fórmula molecular | C7H11ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-(Methoxycarbonyl)pentanoyl chloride, 5-Carbomethoxypentanoyl chloride, 5-Carbomethoxyvaleryl chloride, 5-Chlorocarbonylpentanoic acid methyl ester, 6-Chloro-6-oxohexanoic acid methyl ester, Adipic acid chloride methyl ester, Adipic acid methyl ester chloride, Adipic acid monomethyl ester chloride, Adipoyl chloride monomethyl ester, Methyl 5- (chlorocarbonyl)pentanoate, Methyl 5-(chloroformyl)pentanoate, Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate, Methyl adipoyl chloride, Monomethyl adipoyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | ClC(CCCCC(OC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-6-oxohexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.04 |