Learn More
Metilacrilato (estabilizado), TRC
Código de producto. 30135400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135400 250 mL 250 ml
30134157 25 mL 25 ml
30010772 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM285060250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-33-3
Fórmula molecular C4 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Sinónimo Acrylic acid methyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid methyl ester, K 400, Methoxycarbonylethylene, Methyl acrylate, Methyl acrylic ester, Methyl prop-2-enoate, Methyl propenoate, NSC 24146
Nombre IUPAC metil prop-2-enoato
SMILES COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic acid methyl ester
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368