Learn More
Acrilato de metilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
10 ml
2.50 litro
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091140 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10478280 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10133560 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10713701 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10465555 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10091140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126190025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-33-3 , 150-76-5
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00008627
Clave InChI BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
Nombre IUPAC metil prop-2-enoato
SMILES COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acrylate
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.9560g/mL
Punto de ebullición 80°C
Temperatura de inflamación -3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCO2CH3
Índice de refracción 1.4010 to 1.404
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 399
Fieser 05,439; 13,183; 17,183
Índice Merck 15, 6085
Gravedad específica 0.956
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 0.50 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.