Learn More
Acrilato de metilo, 99 %, estab. con aprox. 15 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494484 2500 mL 2500 ml
11484484 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494484 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13128.0F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de metilo es un monómero utilizado en la preparación de polímeros con propiedades rígidas, flexibles, iónicas, no iónicas, hidrófobas o hidrófilas. Participa en la producción de fibra de acrilato, que se utiliza para tejer alfombras sintéticas. Desempeña un papel importante como reactivo en la síntesis de intermediarios farmacéuticos y ésteres de ácidos alfa ω-dicarboxílicos. Es un buen nucleófilo y un aceptor de Michael para preparar dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-33-3
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00008627
Clave InChI BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
Nombre IUPAC metil prop-2-enoato
SMILES COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.956
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.403
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1919
Beilstein 605396
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6011
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%