Learn More
Acetilsalicilato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30052020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052020 25 mg 25 miligramos
30050263 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052020 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetilsalicilato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Acetylsalicylate
CAS 580-02-9
Nombres de analitos o componentes Methyl Acetylsalicylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl Acetylsalicylate, 2-(Acetyloxy)-benzoic acid methyl ester, Acetylsalicylic acid, methyl ester (6CI), Salicylic acid acetate, methyl ester (8CI), Salicylic acid, methyl ester, acetate (7CI), Aspirin methyl ester, Methyl 2-acetoxybenzoate, Methyl O-acetylsalicylate, Methyl acetylsalicylate, Methyl aspirin, Methyl o-acetoxybenzoate, Methyl rhodin, Methylrhodine, NSC 403847
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1OC(=O)C
Nombre IUPAC 2-acetiloxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 194.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579 g/mol